Learn More
Silbernitrat, 99.85 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10503951
Zum Warenkorb hinzufügen
Silbernitrat, 99.85 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503951
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10503951
Marke: Thermo Scientific Acros 197680050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nitrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.85%
Strukturformel AgNO3
Merck Index 15, 8657
IUPAC-Name Silber; Nitrat
Formelmasse 169.87
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.1% (1g, 70°C, 2 hrs) max.
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung >444°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number197680025,197681000,197680050,197680250,197685000
ChargennummerA0469077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2025 Catalog Number197680025,197681000,197680050,197680250,197685000
ChargennummerA0467063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number197680025,197681000,197680050,197680250,197685000
ChargennummerA0432340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2024 Catalog Number197680025,197681000,197680050,197680250,197685000
ChargennummerB0149836A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number197680025,197681000,197680050,197680250,197685000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silbernitrat, 99.85 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >