Learn More
Silbernitrat, 1.0 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Silver nitrate, 1.0N Standardized Solution is used for volumetric analysis in laboratories. It is widely used as an analytical reagent owing to its immediate reaction with halide ions forming insoluble precipitate of silver(I) halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver nitrate |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 500 mL |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,alcohol and aqueous ammonia. |
Formelmasse | 169.87 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Aussehen | Colorless liquid |
Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P28K500 | Analysenzertifikat | 07/05/2024 | 035597.AP,035597.K2 |
U30J516 | Analysenzertifikat | 25/10/2023 | 035597.AP,035597.K2 |
Y03I521 | Analysenzertifikat | 07/12/2022 | 035597.AP,035597.K2 |
Y03I522 | Analysenzertifikat | 07/12/2022 | 035597.AP,035597.K2 |
R19I034 | Analysenzertifikat | 06/06/2022 | 035597.AP,035597.K2 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.