Learn More
Silber-Nanopartikel, 50 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 425 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15464505
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silber-Nanopartikel, 50 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 425 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464505
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 15464505
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67065.AE
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nanoparticles
Farbe Gelb
Namenshinweis 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 425nm absorption
Menge 100 mL
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 50nm
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Name des Produkts
Silber-Nanopartikel, 50 nm, 0.02 mg/ml, geliefert in 2 mM Natriumcitrat, 425 nm-Absorption, Thermo Scientific Chemicals >