Learn More
Silber(I)-oxid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351209
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silber(I)-oxid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351209
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Artikelnummer. 11351209
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011407.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Polieren von Glas, Gelbfärben von Glas, Katalysator, Trinkwasseraufbereitung, Laborreagenz, Wascher von Kohlendioxid und chemische Sensoren. Es wird zur Herstellung anderer Silberverbindungen und Silberoxid-Batterien verwendet. In der organischen Chemie werden Silberoxidfunde als Oxidationsmittel für Aldehyde zur Herstellung von Carbonsäuren verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20667-12-3
Summenformel Ag2O
Molekulargewicht (g/mol) 231.74
MDL-Nummer MFCD00003404
InChI-Schlüssel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name (argentiooxy)silver
SMILES [Ag]O[Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver(I) oxide
Schmelzpunkt 230°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich >99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute HNO3 and ammonia. Practically insoluble in water. Insoluble in alcohol
Formelmasse 231.74
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 7.2 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR27L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Catalog Number011407.22,011407.14,011407.36
ChargennummerR21L039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number011407.22,011407.14,011407.36
ChargennummerS28I048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011407.22,011407.14,011407.36
ChargennummerQ24L046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011407.22,011407.14,011407.36
Chargennummer62500223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011407.22,011407.14,011407.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver(I) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver oxide
Name des Produkts
Silber(I)-oxid, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >