Learn More
Silber(I)-oxid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Polieren von Glas, Gelbfärben von Glas, Katalysator, Trinkwasseraufbereitung, Laborreagenz, Wascher von Kohlendioxid und chemische Sensoren. Es wird zur Herstellung anderer Silberverbindungen und Silberoxid-Batterien verwendet. In der organischen Chemie werden Silberoxidfunde als Oxidationsmittel für Aldehyde zur Herstellung von Carbonsäuren verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver(I) oxide |
Schmelzpunkt | 230°C (decomposition) |
Farbe | Braun |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute nitric acid and ammonia. Practically insoluble in water and alcohol |
Formelmasse | 231.74 |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P26K018 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 042577.03,042577.14,042577.06,042577.49 |
U22J052 | Analysenzertifikat | 05/09/2023 | 042577.03,042577.14,042577.06,042577.49 |
Q21J018 | Analysenzertifikat | 01/05/2023 | 042577.03,042577.14,042577.06,042577.49 |
Q01I007 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 042577.03,042577.14,042577.06,042577.49 |
T22A030 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 042577.03,042577.14,042577.06,042577.49 |
Sicherheit und Handhabung
- Silver(I) oxide
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Silver oxide