Learn More
Silber(I)-chromat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15482307
Zum Warenkorb hinzufügen
Silber(I)-chromat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482307
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15482307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045495.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-01-2
Summenformel Ag2CrO4
Molekulargewicht (g/mol) 331.73
MDL-Nummer MFCD00003402
InChI-Schlüssel OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver chromate, unii-zj5092lwu9, silver chromate vi, silberchromat, silver i chromate, 2ag.cro4, chromic acid h2cro4 , disilver 1+ salt, chromic acid h2cro4 , silver 1+ salt 1:2, chromic acid, disilver i salt, disilver dioxido dioxo chromiumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62666
IUPAC-Name Disilber; Dioxido(dioxo)-Chrom
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver (I) chromate
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ag2CrO4
UN-Nummer UN1479
Merck Index 14,8510
Formelmasse 331.73
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 5.63 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM25I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number045496.06,045495.06,045495.14,045495.22
ChargennummerZ13I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number045496.06,045495.06,045495.14,045495.22
ChargennummerW23G004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045496.06,045495.06,045495.14,045495.22
ChargennummerP26H047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045496.06,045495.06,045495.14,045495.22
ChargennummerE15T022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045496.06,045495.06,045495.14,045495.22
Name des Produkts
Silber(I)-chromat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >