Learn More
Silberfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376488
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376488
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11376488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012127.FF
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 6.6 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored foil
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metals basis)
Menge 25 x 25 mm
Geruch Characteristic
Form Folie, 1.0 mm (0.04 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL04Z004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number012127.FI,012127.FF,012127.GH
ChargennummerW09K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number012127.FI,012127.FF,012127.GH
ChargennummerY11H031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012127.FI,012127.FF,012127.GH
ChargennummerG09J32 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012127.FI,012127.FF,012127.GH
ChargennummerM26B010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012127.FI,012127.FF,012127.GH
Name des Produkts
Silberfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >