Learn More
Silberfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385909
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385909
50 x 50 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11385909
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012125.FI
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 6.6 g/50 x 50 mm; Härte: wie gewalzt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Namenshinweis Hard
Aussehen Silver-colored foil
Dichte 10.5g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Characteristic
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick
Name des Produkts
Silberfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, hart, Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >