Learn More
Silberfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325869
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325869
50 x 50 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11325869
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011440.FI
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver foil
Namenshinweis 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Characteristic
Gewicht ≈3.3g/50x50mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ11J098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number011440.GH,011440.GW,011440.FI
ChargennummerY03I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2022 Catalog Number011440.GH,011440.GW,011440.FI
ChargennummerB09U008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011440.GH,011440.GW,011440.FI
ChargennummerK02K13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011440.GH,011440.GW,011440.FI
ChargennummerG26K11 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011440.GH,011440.GW,011440.FI
Name des Produkts
Silberfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >