Learn More
Silberflocken, APS 4 bis 8 Mikrometer , 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11346657
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberflocken, APS 4 bis 8 Mikrometer , 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346657
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11346657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000783.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver flake
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Characteristic
Partikelgröße APS 4 to 8 Micron
Form Flocken
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP07L003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number000783.09,000783.18
ChargennummerZ11K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number000783.09,000783.18
ChargennummerM06L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number000783.09,000783.18
ChargennummerW14K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number000783.09,000783.18
ChargennummerU28K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number000783.09,000783.18
Name des Produkts
Silberflocken, APS 4 bis 8 Mikrometer , 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >