Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leitfähige Tinte Artikelnummer.: 15482077
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Leitfähige Tinte
Artikelnummer. 15482077
25 g
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15482077
Marke: Thermo Scientific Chemicals 044958.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Conductive Ink
Kapazität (metrisch) 25 g
Farbe Silber
Gewicht (angloamerikanisch) 0.04 lb.
Gewicht (metrisch) 0,02 kg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU15J065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number044958.06,044958.14,044958.22
ChargennummerR05I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
ChargennummerP08I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
ChargennummerM24E001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
ChargennummerY22F060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044972.03,044958.06,044972.06,044958.14,044958.22
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Leitfähige Tinte >