Learn More
Leitfähige Silberbeschichtung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462077
15 g, 15 Gramm
Click to view available options
Menge:
15 g
Packungsgröße:
15 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver conductive coating
Namenshinweis Sheet resistance 0.015 ohms/square in./mil (25μm)
Menge 15 g
MDL-Nummer MFCD00003397
UN-Nummer UN1133
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähige Silberbeschichtung, Thermo Scientific Chemicals >