Learn More
Silberchlorid, Kristalloptik, Scheibe, 13 mm x 2 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15476385
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberchlorid, Kristalloptik, Scheibe, 13 mm x 2 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476385
Je 1, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15476385
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041740.KT
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver chloride crystal optic disc
Namenshinweis 13mm x 2mm, Polished both sides
Menge Je 1
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silberchlorid, Kristalloptik, Scheibe, 13 mm x 2 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals >