Learn More
Silberchlorid, Kristalloptik, Scheibe, 13 mm x 1 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver chloride crystal optic disc |
Namenshinweis | 13mm x 1mm, Polished both sides |
Menge | 1 Ea. |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silberchlorid, Kristalloptik, Scheibe, 13 mm x 1 mm, beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur