Learn More
Silberchlorid, 4.9 % in H2O, Nanopartikeldispersion, < 200 nm gewichtete APS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15485085
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Silberchlorid, 4.9 % in H2O, Nanopartikeldispersion, < 200 nm gewichtete APS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485085
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15485085
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047280.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate and in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-90-6
Summenformel AgCl
Molekulargewicht (g/mol) 143.32
MDL-Nummer MFCD00003399
InChI-Schlüssel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Silver chloride dispersion in water
IUPAC-Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver chloride
Farbe Weiß
Namenshinweis Nanoparticle dispersion
Dichte 1.038 g/mL
UN-Nummer UN3082
Menge 500 g
Merck Index 14,8509
Löslichkeitsinformationen Dispersible in water. Very slightly soluble in cold water,soluble in solutions of alkali cyanides,thiosulfates,ammonium carbonates. Appreciably soluble in concentrated aqueous solutions of ammonium chloride,mercuric nitrate,and silver nitrate.
Formelmasse 143.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4.9% in H2O
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße <200nm APS Number Weighted
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW23A040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number047280.22,047280.36
ChargennummerS16H036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number047280.22,047280.36
ChargennummerW23A039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number047280.22,047280.36
ChargennummerP29H066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number047280.22,047280.36
Name des Produkts
Silberchlorid, 4.9 % in H2O, Nanopartikeldispersion, < 200 nm gewichtete APS, Thermo Scientific Chemicals >