Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Metallmuttern
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
57.65 CHF - 970.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 78,5 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC-Einlass-Liner, konischer FocusLiner |
Innendurchmesser (metrisch) | 2.3 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Finnigan 9001 und GCQ GCs und Trace 1300 , 1310 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12964041
|
Trajan Scientific and Medical™
09211101 |
Je 1 |
57.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11926985
|
Trajan Scientific and Medical™
092115 |
25/Packung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
78,5 mm | |
GC-Einlass-Liner, konischer FocusLiner | |
2.3 mm | |
Finnigan 9001 und GCQ GCs und Trace 1300 , 1310 |