Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Metallmuttern
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 09211101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit den Thermo Scientific Geräten
Spezifikation
Je 1 | |
GC-Einlass-Liner, konischer FocusLiner | |
Finnigan 9001 und GCQ GCs und Trace 1300 , 1310 |
78,5 mm | |
2.3 mm |