Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule-Starter-Kits Ersatzferrule
Speziell entwickeltes Ferrulen- und Mutternsystem, das speziell für Quarzglas-GC-Säulen und GC/MS-Systeme entwickelt wurde
Marke:  SGE™ 073221
 View more versions of this product
Product Code. 13497238
  • 73.05 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Add to basket
Description
Description
Zur Verwendung mit SGE SilTite Ferrulen-Starter-Kits
  • Das einzigartige 100 %-ig nicht kontaminierende SilTite Metall muss nach der Verwendung nicht nachgezogen werden
  • Bildet eine starke, permanente, luftdichte Abdichtung um die Kapillarsäule
  • Der Ferrulenboden ist flach, um eine dichte, auslaufsichere Dichtung mit der MS-Schnittstelle zu bilden
  • Ideal für Hochdruck-Applikationen
  • Höchsttemperatur: 500 °C (932 °F)
  • Muss mit der mitgelieferten SilTite Mutter verwendet werden
Specifications
Specifications
Ferrule
Innendurchmesser 0,32 mm Säule
10/Pckg.
Alle Anschlüsse
Metall
0.5 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
SGE™ SilTite™ Ferrule-Starter-Kits Ersatzferrule > Ferrule; für 0.32 mm ID Säulen; Ferrule mit 0.5 mm ID; für alle Anschlüsse