Learn More
SGE™ SilTite™ Ferrule-Starter-Kits Ersatzferrule
Speziell entwickeltes Ferrulen- und Mutternsystem, das speziell für Quarzglas-GC-Säulen und GC/MS-Systeme entwickelt wurde
Marke:  SGE™ 073222
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10123554
  • 73.05 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Beschreibung
Zur Verwendung mit SGE SilTite Ferrulen-Starter-Kits
  • Das einzigartige 100 %-ig nicht kontaminierende SilTite Metall muss nach der Verwendung nicht nachgezogen werden
  • Bildet eine starke, permanente, luftdichte Abdichtung um die Kapillarsäule
  • Der Ferrulenboden ist flach, um eine dichte, auslaufsichere Dichtung mit der MS-Schnittstelle zu bilden
  • Ideal für Hochdruck-Applikationen
  • Höchsttemperatur: 500 °C (932 °F)
  • Muss mit der mitgelieferten SilTite Mutter verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Ferrule
Innendurchmesser 0,53 mm Säule
10/Pckg.
Alle Anschlüsse
Metall
0.8 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ SilTite™ Ferrule-Starter-Kits Ersatzferrule > Ferrule; für 0.53 mm ID Säulen; Ferrule mit 0.8 mm ID; für alle Anschlüsse