Learn More
Buerkle™ SiloBohrer, Alu, 150 cm, Spiralen-Ø 90 mm, 400 ml .
Wenn Schüttgüter über große Entfernungen transportiert werden (in LKW, Eisenbahngüterwagen), kann es zu einer Trennung kommen. Eine Probenahme direkt von der Oberfläche ergibt daher ein falsches Ergebnis. Mit dem SiloDrill können dagegen repräsentative Proben aus allen Schichten entnommen werden. Der SiloDrill hat einen Durchmesser von 90 mm und passt durch alle Standardöffnungen.
872.00 CHF - 4325.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Drill Sampler |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 13.53 oz. |
Kapazität (metrisch) | 400 mL |
Außendurchmesser (metrisch) oben | 40 mm |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10535932
|
Buerkle™
5301-1000 |
Aluminium |
872.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10607055
|
Buerkle™
5301-2000 |
Edelstahl (AISI 304) |
4325.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit dem SiloDrill können repräsentative Proben aus allen Schichten eines Lager- oder Material-Silos entnommen werden. Der SiloDrill passt durch die meisten Standardöffnungen mit einem Durchmesser von 90 mm.- Aluminium
- Standardlänge 150 cm, erweiterbar in Schritten von 100 cm, max. 350 cm
- Das gefederte innere Rohr verhindert das Festklemmen grober Körner
- Schürfkante für geschlossene Substanzen
- Robuster, abnehmbarer T-Griff
- Bohrspitze mit Bohrschaufeln für einfaches Bohren
- Einfache Entnahme der Probenkammer, einfache Reinigung
Spezifikation
Drill Sampler | |
13.53 oz. | |
40 mm |
Autoklavierbar | |
400 mL | |
150 cm |