Learn More
Bollé Safety Silium SILPSF Sicherheitsbrillen Artikelnummer.: 10723664
Verfügbar ab: 27-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bollé Safety Silium SILPSF Sicherheitsbrillen
Artikelnummer. 10723664
Rahmenmaterial:Metall
Click to view available options
Rahmenmaterial:Metall
Artikelnummer. 10723664
Marke: Bollé Safety SILPSF
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Bollé Safety; Silium-Schutzbrillen sind mit einem Metallrahmen, rutschfesten 160 % Flex TIPGRIP-Schläfenbügeln sowie einem einstellbaren, rutschfesten Nasenbügel ausgestattet.
  • Leicht
  • Nickelfreier Metallrahmen
  • Umschließend
  • Anpassbarer PVC-Nasensteg
  • Durchsichtige und graugetönte Gläser möglich
  • Kratzfeste und beschlagfreie Gläser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Produkttyp Schutzbrillen
Anzahl pro Packung Je 1
Rahmenmaterial Metall
Specification Sheets
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bollé Safety Silium SILPSF Sicherheitsbrillen >