Learn More
Bollé Safety Silium+ Schutzbrille Artikelnummer.: 15500994
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bollé Safety Silium+ Schutzbrille
Artikelnummer. 15500994
Klar
Click to view available options
:
Klar
Artikelnummer. 15500994
Marke: Bollé Safety SILPPSI
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bequem und ultraleicht für langen Tragekomfort.
  • Praktisch, ultraleicht und ergonomisch geformt.
  • Rutschsichere, verstellbare Brücke.
  • Gerade, äußerst flexible ergonomische Bügel.
  • Platinum™ Beschichtung
  • Rundumsicht
  • EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
  • EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
  • Mechanische Risiken F – Geringe Stoßenergie: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s
  • Mechanisches Risiko T - Partikel mit niedriger Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
  • Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch Feinpartikel K (EN166-Option): Die Anti-Kratz-Beschichtung K bietet eine verbesserte kratzzertifizierte Beschichtung.
  • Beständigkeit gegen Beschlagen N (EN166-Option): Die Antifog-Beschichtung N ist eine zertifizierte Antibeschlagbehandlung.
  • Platinum™-Beschichtung: Die neue exklusive kratz- und beschlagbeständige Beschichtung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Waschbar (Wasser und Seife), diese auf beiden Seiten des Objektivs aufgebrachte permanente Beschichtung ist sehr kratzfest und verzögert dauerhaft das Auftreten von Beschlagen.
  • Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
  • CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Stoßfest, Kratzfest, UV-behandelt
Beschreibung Modell SILPPSI
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN166, EN170/2C-1.2, mechanische Risiken F/T, Kratzfest K, Beschlagfrei N, Optische Klasse 1, CE
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innenbereich, Schutz, Dauerverschleiß
Enthält Mikrofaserbeutel
Anzahl pro Karton 240/Karton
Anzahl pro Packung 1
Gewicht (metrisch) 22 g
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz EN170/2C-1.2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Bolle Safety Platinum coating
      Specification Sheets
      • Mehrere Hersteller
        Ihre Augen verdienen den besten Schutz.
        Aktionscode: 24152
        Gültig bis zum2025-07-04
      • Mehrere Hersteller
        Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
        Aktionscode: 24131
        Gültig bis zum2025-07-08
      • Mehrere Hersteller
        Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
        Aktionscode: 24156
        Gültig bis zum2025-06-30
        Top-Angebot
        *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
        Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Bollé Safety Silium+ Schutzbrille >