Learn More
Hirschmann™ SILICOSEN™ Silikonstopfen
Hervorragende Durchlässigkeit und sichere Montage dank Versiegelungslippe. Ideal geeignet für Rührkulturen.
123.00 CHF - 248.23 CHF
Spezifikation
Farbe | Rosa |
---|---|
Material | Silikon |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien |
Länge (metrisch) | 28mm |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10313481
|
Hirschmann™
8905730 |
20-30mm, Stücke | 28mm |
123.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10771231
|
Hirschmann™
8905740 |
30-40mm, Stücke | 28mm |
169.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11745524
|
Hirschmann™
8905755 |
40-55mm, Stücke | 28mm |
248.23 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Gleichmäßige Porenstruktur
- Gute Luftdurchlässigkeit
- Chemikalien- und temperaturbeständig
- Flüssigkeitsabweisend und wiederverwendbar
Spezifikation
Rosa | |
Für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien | |
10/Packung |
Silikon | |
28mm |