Learn More
Brand™ Silikonschläuche
Langlebige Silikonschläuche, gut geeignet für eine Vielzahl von Pump- und Transferanwendungen.
Marke: Brand™ 143360
196.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchscheinend
- Autoklavierbar (121 °C)
- Hinweis: Begrenzte chemische Beständigkeit bei Verwendung mit konzentrierten Säuren
- Mindestbestellmenge von 25 Metern
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silikon | |
2 mm | |
Schläuche |
6 mm | |
10 mm | |
Durchscheinend |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Silikonschläuche > ID: 6mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur