Learn More
Brand™ Silikonschläuche
Langlebige Silikonschläuche, gut geeignet für eine Vielzahl von Pump- und Transferanwendungen.
Marke:  Brand™ 143357
112.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15211399
  • 116.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchscheinend
  • Autoklavierbar (121 °C)
  • Hinweis: Begrenzte chemische Beständigkeit bei Verwendung mit konzentrierten Säuren
  • Mindestbestellmenge von 25 Metern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Silikon
1.5 mm
Schläuche
4 mm
7 mm
Durchscheinend
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Silikonschläuche > ID.: 4 mm