Learn More
BRAND™ Silikonschläuche
Durchscheinender Schlauch
Marke: BRAND™ 143356
73.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
4 mm | |
6 mm | |
4 x 6 mm |
Silikonkautschuk | |
25 m | |
Durchscheinend |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Silikonschläuche > Schlauchgröße (Innen- x Außendurchm.): 4 x 6 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur