Learn More
Cytiva Silikonschläuche
Silikonschläuche für die Peristaltikpumpe P-1. Cytiva Silikonschläuche mit einem Innendurchmesser von 3.1 mm.
Marke:  Cytiva 19-4690-01
Artikelnummer. 11360002
  • 107.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Schlauch, 140 mm ID 3.1 mm
  • Silikon
  • Packungsgröße 2 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schläuche
Je 1
140 mm
3.1 mm
Für peristaltische Pumpe P-1
Silikon
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Silikonschläuche > Innendurchmesser: 3,1mm