Learn More
Fisherbrand™ Silikonschläuche
Für durchgehend zuverlässige und genaue Flüssigkeitstransfers.
Marke:  Fisherbrand™ FB50879
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10727121
  • 171.00 CHF / 10 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lieferbar in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
16 mm
10 m
25 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Silikonschläuche > Innendurchmesser:16mm; Wanddicke:25mm