Learn More
Fisherbrand™ Silikonstopfen
Für Labor- und/oder Lebensmitteltests, industrielle Maskierung oder Schulungszwecke.
10.25 CHF - 35.00 CHF
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11527662
|
Fisherbrand™
SB013/S |
13mm | 10/Packung |
14.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10131511
|
Fisherbrand™
SB013/S |
13mm | 10/Packung | N/A | ||||||
11547662
|
Fisherbrand™
SB017/S |
17mm | 10/Packung |
24.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10040131
|
Fisherbrand™
SB017/S |
17mm | 10/Packung | N/A | ||||||
10060141
|
Fisherbrand™
SB031/S |
31mm | 2/Packung | N/A | ||||||
11517672
|
Fisherbrand™
SB031/S |
31mm | 2/Packung |
20.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10283601
|
Fisherbrand™
SB003/S |
3mm | 50/Packung | N/A | ||||||
11537652
|
Fisherbrand™
SB003/S |
3mm | 50/Packung |
13.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11577672
|
Fisherbrand™
SB043/S |
43mm | Je 1 |
23.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10181841
|
Fisherbrand™
SB043/S |
43mm | Je 1 | N/A | ||||||
11597672
|
Fisherbrand™
SB049/S |
49mm | Je 1 |
28.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10599561
|
Fisherbrand™
SB049/S |
49mm | Je 1 | N/A | ||||||
11507682
|
Fisherbrand™
SB053/S |
53mm | Je 1 |
35.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10440693
|
Fisherbrand™
SB053/S |
53mm | Je 1 | N/A | ||||||
11567652
|
Fisherbrand™
SB006/S |
6mm | 50/Packung |
17.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10757311
|
Fisherbrand™
SB006/S |
6mm | 50/Packung | N/A | ||||||
11587652
|
Fisherbrand™
SB008/S |
8mm | 20/Packung |
11.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10213751
|
Fisherbrand™
SB008/S |
8mm | 20/Packung | N/A | ||||||
Description
- Ungiftig, durchscheinend
- Temperaturbereich von 60 bis 200 °C
- Hoher elektrischer Widerstand
- Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Ozon
Spécification
Silikon | |
Stopfen |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.