Learn More
Cole Parmer Silicone Sanitary Gasket, Tri-Clamp
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
Marke:  Cole Parmer 30548-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11770029
  • 184.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
  • Ideal für allgemeine und Einweg-Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Anwenderspezifische Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Alle Dichtungen erfüllen die USDA-, 3-A- und CGMP-Kriterien
  • FDA-konform
  • Alle Silikon-, EPDM-, PTFE- und Viton™ Dichtungen sind frei von tierischen Inhaltsstoffen und erfüllen die Erfordernisse der USP-Klasse IV.
Spezifikation
Spezifikation
FDA
Silikon
Unsteril
Silikon
3/4 in.
10/Packung
Dichtung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer Silicone Sanitary Gasket, Tri-Clamp > 3/4 in.