Learn More
Lenz Laborglasintrumente Gummidichtungen aus Silikon, Septa
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
22 mm
29 mm
42 mm
Beschreibung
- Für Piercing
- Für Schraubverschlüsse mit Bohrung
- Material: Silikon (VMQ)
Spezifikation
Spezifikation
Material | Silikon |
Dicke (metrisch) | 2 mm |
Durchmesser (metrisch) | 29 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Gummidichtungen aus Silikon, Septa >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur