Learn More
Buerkle™ HotGrip™ Handschutz
Hergestellt aus Silikonkautschuk für hohe thermische Beständigkeit. Buerkle™ HotGrip™ Handschützer bewahren die Finger und Hände vor Verbrennungen und Erfrierungen.
Marke:  Buerkle™ 9768-0001
49.30 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10074112
  • 62.20 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Beständig gegen Temperaturen von –50 bis +200 °C (kurzzeitig bis +250 °C)
  • Tiefgefrorene, heiße oder kochende Substanzen und Geräte können sicher gehandhabt und positioniert werden.
  • Silikongummi ist extrem elastisch und rutschfest; ideal für glatte Oberflächen
  • Sicherer Halt 
Spezifikation
Spezifikation
Silikonkautschuk
Rot
Schützt die ganze Hand vor Verbrennungen und Erfrierungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ HotGrip™ Handschutz > Schützt die ganze Hand vor Verbrennungen und Frost