Learn More
Gilson™ Silikon-Pumpenschläuche
Marke: Gilson™ F1825111
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
™ Im Rahmen unserer Paletten MINIPULS 3 und Evolution an Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Innendurchmessern und Längen an.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Silikon-Elastomer | |
Mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen | |
4/Packung | |
Hoch | |
230 °C |
0,6 mm | |
40 cm | |
Biologisch | |
3,2 ml/min | |
Durchscheinend | |
Pumpenschlauch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Silikon-Pumpenschläuche > ID:0,6mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur