Learn More
Fisherbrand™ ADAPTER PIPET IN SILICONE
Ein Ersatz-Pipettenadapter zur Verwendung mit dem RF1000 Pipetten-Controller.
Marke:  Fisherbrand™ HS5000RFRP
Artikelnummer. 11831920
  • 24.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Silikonkautschuk.
  • Unterstützt das manuelle Einhand-Pipettieren
  • Ermöglicht eine große Auswahl an Pipettengrößen
Spezifikation
Spezifikation
Es können 1 bis 50 ml-Glas- und Kunststoffpipetten verwendet werden
Silikonkautschuk
Je 1
Ja
1 bis 50 ml
Ermöglicht eine große Auswahl an Pipettengrößen
Adapter
RF1000 manuelle Pipettierhilfe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ADAPTER PIPET IN SILICONE > Zur Verwendung mit (Geräte): Zur Verwendung mit dem RF1000-Pipettenregler