Learn More
Silikonöl, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11460673
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Silikonöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460673
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11460673
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12728.22
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für Ölbäder
Silikonöl wird aufgrund seiner guten thermischen Eigenschaften und geringen Brennbarkeit als Kalibriermedium in temperaturkontrollierten Laborbädern verwendet. Wird auch als aktive Komponente in Silikonfett, Schmierstoffen und Wärmeübertragungsflüssigkeiten verwendet. Wird in Kosmetika, Haarpflegemitteln und als Sorbens für Headspace-Analysen (Gasanalyse) von Lebensmitteln eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Silikonöl wird aufgrund seiner guten thermischen Eigenschaften und geringen Brennbarkeit als Kalibriermedium in temperaturkontrollierten Laborbädern verwendet. Wird auch als aktive Komponente in Silikonfett, Schmierstoffen und Wärmeübertragungsflüssigkeiten verwendet. Wird in Kosmetika, Haarpflegemitteln und als Sorbens für Headspace-Analysen (Gasanalyse) von Lebensmitteln eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit aliphatischen, aromatischen Kohlenwasserstoffen, Alkohol und chlorierten Kohlenwasserstoffen. Nicht mischbar mit Wasser, Methanol und Ethylenglykol.
Hinweise
Viskosität bei 40 cSt. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63148-62-9
Summenformel (C2H6OSi)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00132673
IUPAC-Name Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicone Oil
Dichte 0.963
Flammpunkt >270°C (518°F)
Brechungsindex 1.404
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,alcohol and chlorinated hydrocarbons. Immiscible with water,methanol and ethylene glycol.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog NumberA12728.36,A12728.22,A12728.0E
Chargennummer10252957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog NumberA12728.36,A12728.22,A12728.0E
Chargennummer10251930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberA12728.36,A12728.22,A12728.0E
Chargennummer10250403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog NumberA12728.36,A12728.22,A12728.0E
Chargennummer10249105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog NumberA12728.36,A12728.22,A12728.0E
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silikonöl, Thermo Scientific Chemicals >