Learn More
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus Silikonelastomer
Zur Verwendung mit HF2 Pumpenköpfen
89.60 CHF - 110.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gesamtlänge (metrisch) 300 cm
Gasdurchlässigkeit Hoch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Flussrate Außendurchmesser (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Flussrate Außendurchmesser (metrisch) Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10665693
Unterlagen ansehen
Gilson™
F117979
7 mm 300 ml/min 10 mm Durchscheinend/Beige
110.00 CHF
3 Meter
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10492982
Unterlagen ansehen
Gilson™
F117977
5 mm 148 ml/min 8 mm Durchscheinend/Beige
110.00 CHF
3 Meter
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10521113
Unterlagen ansehen
Gilson™
F117975
2.8 mm 31 ml/min 5 mm Pink/Weiß
89.60 CHF
3 Meter
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10062062
Unterlagen ansehen
Gilson™
F117976
4 mm 105 ml/min 6 mm Durchscheinend/Beige
110.00 CHF
3 Meter
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Silikon
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
300 cm
Hoch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Verlängerungsschläuche aus Silikonelastomer