Learn More
Heidolph™ Silikonabdeckung MR Hei .
Flexibler und chemikalienbeständiger Schutz vor Spritz- und Tropfwasser für MR Hei-Mix D, MR Hei-Mix L, MR Hei-Tec und MR Hei-End.
Marke:  Heidolph™ 23-07-06-05-59
Artikelnummer. 10497163
  • 23.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Austauschbare Abdeckung gegen Spritzwasser und Tropfwasser für MR Hei-Tec, MR Hei-Connect und MR Hei-End
  • Schutzabdeckung aus Silikon
  • Flexibel und chemisch beständig
  • Schutz gegen Spritzwasser und Tropfwasser für MR Hei-Mix D, MR Hei-Mix L, MR Hei-Tec und MR Hei-End 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für HEI-MIX/TEC/END
Silikon
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Silikonabdeckung MR Hei . > Für HEI-MIX/TEC/END