missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
De Buyer™ TAPIS SILICONÉ 40 X 30 CM
Marke: De Buyer™ 4931.40N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestellinformation
LengthMetric
Spezifikation
Backmatte | |
Ersetzt Einweg-Backpapier bei Heiß- oder Kaltarbeiten | |
2 mm | |
Je | |
300 mm |
Silikon | |
Zur Verwendung als Unterstützung beim Backen, Kühlen, Tiefgefrieren und Schockgefrieren | |
400 mm | |
−40 bis 250 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
De Buyer™ TAPIS SILICONÉ 40 X 30 CM > Abmessungen:400 x 300 x 2 mm (LxTxH)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur