Learn More
Siliziumstab, polykristallin, unpoliert, 1.6 cm (0.6 Zoll) Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mm
100 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicon rod |
Namenshinweis | Unpolished, 1.6cm (0.6 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 10 mm |
Reinheit (%) | 99.9999% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈4.68g/cm |
Form | Polykristallin |
Name des Produkts
Siliziumstab, polykristallin, unpoliert, 1.6 cm (0.6 Zoll) Durchmesser, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur