Learn More
Silikonstab, 0.828 cm (0.326 Zoll) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15466605
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Silikonstab, 0.828 cm (0.326 Zoll) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466605
100 mm
Click to view available options
Menge:
100 mm
Artikelnummer. 15466605
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044625.DM
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon rod
Namenshinweis 0.828cm (0.326 in.) dia.
CAS 7440-21-3
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Si
MDL-Nummer MFCD00085311
Menge 100 mm
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
IUPAC-Name Silikon
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Form Stange
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ09A017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044625.DM
ChargennummerQ14D022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044625.DM
ChargennummerH14S034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044625.DM
ChargennummerG09S023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044625.DM
ChargennummerF03T034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number044625.DM
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Silikonstab, 0.828 cm (0.326 Zoll) Durchmesser, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >