Learn More
Siliziumpulver, kristallin, -140 Mesh, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364647
Zum Warenkorb hinzufügen
Siliziumpulver, kristallin, -140 Mesh, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364647
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11364647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039688.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für das Plasmaspritzen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon powder
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1346
Menge 250 g
Reinheit (%) 98%
Netzgröße −140 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY30J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number039688.30,039688.18
ChargennummerT26I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog Number039688.30,039697.09
Chargennummer61600713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog Number039688.30,039697.09
ChargennummerK21R015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039688.30,039697.09
ChargennummerI09N38 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039688.30,039697.09
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Siliziumpulver, kristallin, -140 Mesh, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >