Learn More
Siliziumpulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379678
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Siliziumpulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379678
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11379678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044185.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon
Namenshinweis For analysis APS
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX21K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number044185.18,044185.09,044185.30
ChargennummerU18J062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number044185.18,044185.09,044185.30
ChargennummerR16I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2022 Catalog Number044185.18,044185.09,044185.30
ChargennummerY29H008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044185.18,044185.09,044185.30
ChargennummerX21H054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044185.18,044185.09,044185.30
Name des Produkts
Siliziumpulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >