Learn More
Siliciumpulver, -325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15487275
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Siliciumpulver, -325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487275
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 15487275
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046654.30
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1346
Menge 250 g
Reinheit (%) 99.999%
Netzgröße −325 Mesh
Geruch Odorless
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW27J027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog Number046654.30,046654.18,046654.09
ChargennummerW27I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number046654.30,046654.18,046654.09
ChargennummerP31H048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog Number046654.30,046654.18,046654.09
ChargennummerN05F005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046654.30,046654.18,046654.09
ChargennummerY30G074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046654.30,046654.18,046654.09
Name des Produkts
Siliciumpulver, -325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >