Learn More
Siliciumpulver, -325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Silicon powder |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1346 |
Menge | 10 g |
Reinheit (%) | 99.999% |
Netzgröße | −325 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Siliciumpulver, -325 Mesh, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction