Learn More
Silizium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11338997
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Silizium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338997
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11338997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038717.AD
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00085311
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon plasma standard solution
Namenshinweis Si 1000μg/mL
Menge 50 mL
Physikalische Form Flüssig
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1555559 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Chargennummer1555556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Chargennummer1546374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Chargennummer1543951 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Chargennummer1533783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number038717.AP,038717.AD,038717.AE
Name des Produkts
Silizium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >