Learn More
Saint Gobain Life Sciences Silikon-Kolbenring
Diese Kolbenringe eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Gummiringe für Kolben sind als vollständiger Satz mit verschiedenen massiven und geteilten Konfigurationen lieferbar.
44.65 CHF - 269.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kolbenring
Material Silikon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15869272
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
161040
50 bis 500 ml-Kolben
44.65 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15859312
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
161042
500 bis 2000 ml-Kolben
45.80 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11704608
Unterlagen ansehen
Saint Gobain Life Sciences
161044
2 bis 6 l-Kolben N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Robuste Silikongummiringe für Kolben
  • Für allgemeine Laboranwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenring
Silikon
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Silikon-Kolbenring