Learn More
Deutsch Neumann™ Saugbälle für kleinere Pipetten
Optimal für den Einsatz mit Pasteur-Pipetten geeignet. Deutsch Neumann™ Pipettensauger für kleinere Pipetten werden aus Silikon (VMQ) gefertigt.
Marke:  Deutsch Neumann™ 4600003
Artikelnummer. 15214597
  • 308.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Mit hervorragender Saugwirkung
  • Transparent/weiß
Spezifikation
Spezifikation
Transparent/weiß
Silikon
Pipettensaugkolben
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ Saugbälle für kleinere Pipetten > Kapazität: 2 ml