Learn More
Silizium(IV)-oxid, amorph, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
77.19 CHF - 865.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7631-86-9 |
---|---|
Summenformel | O2Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
IUPAC-Name | Dioxosilan |
SMILES | O=[Si]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11410051
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044781.14 |
25 g |
77.19 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11400051
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044781.22 |
100 g |
219.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11420051
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044781.36 |
500 g |
865.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Silicon(IV) oxide is used as sodium aluminate stabilizer. It is also used as SDS mixture of sodium alkyl sulfates consisting chiefly of sodium lauryl sulfate. It is also acts as chain transfer agent in polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7631-86-9 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
Dioxosilan |
O2Si | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spezifikation
2230°C | |
1710°C | |
Weiß | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
Insoluble in water. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
Geruchsneutral |
Silicon(IV) oxide | |
7631-86-9 | |
Pulver | |
O2Si | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxosilan | |
24261 | |
60.09 | |
2.4 |
Sicherheit und Handhabung
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
P260-P314-P501c
Gehäuse H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VV7565000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Silicon(IV) oxide, amorphous, nanopowder
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Silica, amorphous