Learn More
Silizium(IV)-oxid, amorph rauchend, S.A. 85 bis 115 m2/g, Thermo Scientific Chemicals
Für Klebstoffe, Dichtungsmittel, Silikon
38.10 CHF - 136.67 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11375527
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042737.18
50 g
38.10 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11395527
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042737.30
250 g
87.10 CHF
250 Gramm
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11385527
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042737.A1
1 kg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Silicon(IV) oxide, amorphous is used as carriers, processing aids, anti-caking and free-flow agents in animal feed. Defoamer applications such as paint, food, paper, textile and other industrial applications. Synthetic silicon dioxides are used as a rheology control agent in plastics. It is also used to manufacture adhesives, sealants and silicones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 85 Bis 115 m2/g
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
H373:Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Silizium(IV)-oxid, amorph rauchend, S.A. 85 bis 115 m2/g, Thermo Scientific Chemicals