Learn More
Silizium(IV)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
172.00 CHF - 453.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7631-86-9 |
---|---|
Summenformel | O2Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
InChI-Schlüssel | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous |
PubChem CID | 24261 |
ChEBI | CHEBI:30563 |
IUPAC-Name | Silandion |
SMILES | O=[Si]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11349349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088777.14 |
25 g |
172.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11339349
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088777.22 |
100 g |
453.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Silicon(IV) oxide is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7631-86-9 | |
60.08 | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
24261 | |
Silandion |
O2Si | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733Mehr anzeigen | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphousMehr anzeigen | |
CHEBI:30563 | |
O=[Si]=O |
Spezifikation
2230°C | |
1710°C | |
Weiß | |
99.995% (metals basis) | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
Insoluble in water. | |
O=[Si]=O | |
60.08 | |
CHEBI:30563 | |
Geruchsneutral |
Silicon(IV) oxide | |
7631-86-9 | |
Pulver | |
O2Si | |
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous | |
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N | |
Silandion | |
24261 | |
60.09 | |
2.2 |
Sicherheit und Handhabung
H373:Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen